Descripción
CELLstart™ es un sustrato definido que solo contiene componentes de origen humano (sin componentes xenobióticos).
- Sustrato definido sin componentes xenobióticos para el cultivo de células madre.
- Fabricado de conformidad con las buenas prácticas de fabricación actuales para garantizar la facilidad de fabricación y la trazabilidad
CELLstart™ es un sustrato definido que solo contiene componentes de origen humano (libre de componentes xenobióticos). CELLstart™ admite la fijación y la expansión de células madre embrionarias humanas (hESC) de colonias no diferenciadas en un medio libre de suero sin la necesidad de usar células alimentadoras. CELLstart™ puede utilizarse también con células madre mesenquimatosas, neurocitoblastos y para la fijación de células alimentadoras humanas (p. ej., fibroblastos del prepucio).
Los productos Gibco™ son de alta calidad y se suministran con documentación armonizada, como certificados de análisis y de origen.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Células madre (neuronales), células madre (iPS - células madre pluripotentes inducidas), células madre (embrionarias), células madre (mesenquimatosas) |
| Clasificación | Sin suero |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar entre 2 ° y 8 °C. |
| Formulario | Mediciones |
| Línea de productos | Gibco |
| Cantidad | 2 ml |
| Nivel de endotoxinas | ≤50 EU/ml, ≤ 50 EU/ml |
| Formato | Tubo(s) |
| Indicador de rojo de fenol | Sin rojo fenol |
| Grado de pureza o calidad | Calificación hESC |
| Mostrar más |