Learn More
Gibco™ Suplemento N-2 CTS™ (Cell Therapy Systems)
Código de producto. 12013479 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12013479 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 12013479 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A1370701
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Suplemento N-2 CTS™ Cell Therapy Systems
CTS N-2 Supplement is a chemically defined, serum-free supplement that supports the growth and viability of pluripotent stem cells (PSCs) during differentiation and a variety of PSC-derived cell types. It offers equivalent performance to the research version and contains the same optimized concentrations of insulin, holo-transferrin, progesterone, putrescine, and selenite. The CTS version meets higher quality standards, is GMP manufactured, and includes regulatory documentation, making it suitable for cell therapy manufacturing.
El CTS N-2 es un suplemento sin suero para el crecimiento y la expresión de neuroblastomas, así como neuronas posmitóticas en cultivos primarios tanto del sistema nervioso periférico (SNP) como del sistema nervioso central (SNC). Es un concentrado 100X definido químicamente basado en la formulación Bottenstein N-1. El suplemento N-2 CTS está diseñado para utilizarse con el medio Neurobasal CTS.
Calidad CTS
Los productos Gibco CTS se fabrican en un centro donde se usan métodos y controles conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales para dispositivos médicos, 21 CFR parte 820. Nuestros centros de fabricación registrados por la FDA cuentan con la certificación ISO 13485 e ISO 9001.
Formulación sin xenón
El preparado no contiene componentes derivados de animales a nivel de componentes primarios.
Junto con documentación para respaldar sus presentaciones de regulación
Hay disponibles declaraciones de uso específicas, trazabilidad completa de la documentación y acceso cómodo a nuestro archivo principal sobre fármacos (DMF).
Para protocolos establecidos que usan el suplemento N-2, consulte nuestro manual de protocolos de neurobiología Gibco.
Vea las publicaciones que utilizan productos de neurobiología Gibco en nuestra CellCite Gibco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células neuronales
Clasificación Sin componentes xenobióticos
Concentración 100 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Suplemento de cultivo celular
Serum Level Sin suero
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Cell and Gene Therapy Research, Development, and Manufacturing
Calidad de fabricación ISO13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR820
Línea de productos CTS
Cantidad 5 mL
Condiciones de envío Hielo seco
Probado para Endotoxinas, rendimiento, esterilidad, micoplasma
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de – 5 a – 20°C) y proteger de la luz.
Culture Type Cultivo de células de mamífero