Learn More
Gibco™ CTS™ AIM V™ SFM
Código de producto. 12083609 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
10 L
Tamaño de la unidad:
10 litros
1000 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12083609 10 L 10 litros
11534536 1000 mL 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12083609 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 0870112BK
 Artículo restringido
En stock
Gibco CTS AIM V SFM (para uso terapéutico) es el primer medio libre de suero (SFM) comercialmente disponible para la proliferación y/o manipulación de células T y células dendríticas fabricado de acuerdo con las cGMP.
Gibco Cell Therapy Systems (CTS) AIM-V SFM is a defined, serum-free medium specifically designed for the proliferation and/or manipulation of T cells, dendritic cells, and other immune cells that is manufactured in compliance with current Good Manufacturing Practice (cGMP) standards.
  • La primera formulación sin suero disponible comercialmente para la proliferación o manipulación de células T y células dendríticas, y fabricada según las buenas prácticas de fabricación actuales.
  • El medio AIM V™ CTS™ es un dispositivo que cuenta con la aprobación 510(k) de la FDA y que se ha diseñado para aplicaciones de procesamiento de cultivos celulares y tisulares ex vivo en humanos.
  • Contiene L-glutamina, sulfato de estreptomicina a 50 μg/ml y sulfato de gentamicina a 10 μg/m.
  • Diseñado para aplicaciones de procesamiento de cultivos celulares y de tejido ex vivo
  • No se ha diseñado para administrarlo de forma directa en seres humanos o animales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Monocitos, células dendríticas, células T, hibridomas, PBMC, fibroblastos, macrófagos, células de mieloma, linfocitos
Clasificación Sin suero
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio sin suero (SFM)
Serum Level Sin suero
Esterilidad Estéril con filtro
Para utilizar con (aplicación) Investigación de terapias con células
Calidad de fabricación ISO 13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR 820
Cantidad 10 L
Condiciones de envío Ambiente
Formato Bolsa universal
Contenido y almacenamiento Almacenar el medio entre 2 y 8°C. Proteja el producto de la luz. AIM V™ tiene una vida útil de 14 meses.
Mostrar más Mostrar menos
Diseñado para aplicaciones de procesamiento de cultivos celulares y de tejido ex vivo.PRECAUCIÓN:Cuando se utiliza como dispositivo médico, la ley federal restringe su venta a los médicos o por orden de estos.