Learn More
CTS-1027, MedChemExpress
Código de producto. 16460277
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16460277 50 mg 50 miligramos
16456637 5 mg 5 miligramos
16453918 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16460277 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10398
MedChemExpress CTS-1027 is a potent small molecule inhibitor of MMPs, with IC50s of 0.3 nM, 0.5 nM for MMP2, MMP13, respectively, and has > 1,000 fold selectivity over MMP1.
CTS-1027 is a potent small molecule inhibitor of MMPs, with IC50s of 0.3 nM, 0.5 nM for MMP2, MMP13, respectively, and has > 1,000 fold selectivity over MMP1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CTS-1027
CAS 193022-04-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H20ClNO6S
Cantidad 50 mg
Sinónimo Ro 1130830 RS 130830
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (234.81 mM)
SMILES O=C(NO)C1(CCOCC1)CS(=O)(C2=CC=C(C=C2)OC3=CC=C(C=C3)Cl)=O
Peso molecular (g/mol) 425.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.88
Porcentaje de pureza 98.45%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease