Learn More
CTPB, MedChemExpress
Código de producto. 16485208
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485208 10 mg 10 miligramos
16437937 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16485208 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY124960
MedChemExpress CTPB is a good activator of p300 histone acetyl transferase (HAT) enzyme.
CTPB is a good activator of p300 histone acetyl transferase (HAT) enzyme.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CTPB
CAS 586976-24-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H43ClF3NO2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (112.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C(Cl)C(C(F)(F)F)=C1)C2=C(CCCCCCCCCCCCCCC)C=CC=C2OCC
Peso molecular (g/mol) 554.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 554.13
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death