Learn More
Invitrogen™ CTLA-4 Monoclonal Antibody (WKH 203), FITC
Descripción
CTLA-4 Monoclonal Antibody for Flow
CTLA4 (Cytotoxic T-Lymphocyte Antigen 4) is a CD28-family receptor expressed on mainly CD4+ T cells. It binds the same ligands as CD28 (CD80 and CD86 on B cells and dendritic cells), but with higher affinity than CD28. However, in contrast to CD28 which enhances cell function when bound at the same time as the T cell receptor, CTLA4 inhbits the T cell and prevents it from functioning. Intracellular CTLA4 is also found in regulatory T cells and may be important to their function.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CTLA-4 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | WKH 203 |
| Concentración | 0.1 mg/mL |
| Conjugado | FITC |
| Formulación | PBS with 4-5mg/mL BSA and 0.02% sodium azide |
| génica | CTLA4 |
| N.º de referencia del gen | 0 |
| Alias de gen | ALPS5; CD; CD152; CD152 antigen; CD152 isoform; CD152 protein; CD152 protein precursor; celiac disease 3; CELIAC3; Ctla4; CTLA-4; cytotoxic T lymphocyte associated antigen 4 short spliced form; cytotoxic T-lymphocyte associated protein 4; cytotoxic T-lymphocyte protein 4; cytotoxic T-lymphocyte protein 4 isoform CTLA4-TM; cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 4; cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4; cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase-4; EGK_04712; GRD4; GSE; ICOS; IDDM12; insulin-dependent diabetes mellitus 12; ligand and transmembrane spliced cytotoxic T lymphocyte associated antigen 4; Ly-56; sCTLA4; soluble form; transmembrane form |
| Mostrar más |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?