Learn More
CTEP, MedChemExpress
Código de producto. 16489107
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489107 5 mg 5 miligramos
16482617 50 mg 50 miligramos
16426528 10 mg 10 miligramos
16406776 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16489107 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15445
MedChemExpress CTEP (RO 4956371) is a novel, long-acting, orally bioavailable allosteric antagonist of mGlu5 receptor with IC50 of 2.2 nM, and shows > 1000-fold selectivity over other mGlu receptors.
CTEP (RO 4956371) is a novel, long-acting, orally bioavailable allosteric antagonist of mGlu5 receptor with IC50 of 2.2 nM, and shows > 1000-fold selectivity over other mGlu receptors.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CTEP
CAS 871362-31-1
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H13ClF3N3O
Cantidad 5 mg
Sinónimo RO 4956371 mGluR5 inhibitor
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (255.25 mM)
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=C(N2C(C)=C(C#CC3=CC(Cl)=NC=C3)N=C2C)C=C1
Peso molecular (g/mol) 391.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.77
Porcentaje de pureza 98.09%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation