Learn More
Tocris Bioscience™ CTA 056
Código de producto. 18026032
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
18026032 2 mg 2 miligramos
1 options
Código de producto. 18026032 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4726/2
ITK inhibitor
CTA 056 is an interleukin-2-inducible T-cell kinase (ITK) inhibitor (IC50 values are 0.1, 0.4 and 5 μM for ITK, BTK and ETK, respectively). Inhibits growth of cancer cells expressing ITK, including MOLT-4 and Jurkat cells in vitro. Induces apoptosis in Jurkat cells. Inhibits MOLT-4 xenograft tumor growth in mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Dihydro-7-(phenylmethyl)-1-[3-(1-piperidinyl)propyl]-2-[4-(4-pyridinyl)phenyl]-6H-imidazo[4,5-g]quinoxalin-6-one
CAS 1265822-30-7
Cantidad 2 mg
Objetivo ITK Inhibitors
Fórmula molecular C35H34N6O
Pureza 98%