Learn More
Huber CT50 Single OLÉ
Descripción
- CT50 Single OLÉ Cold Trap
- Rango de temperatura: -50 a 50 °C
- Tasa de enfriamiento de 20 °C a -45 °C >= 2,5 min
- Velocidad de enfriamiento de 20 °C a -50 °C >= 4 minutos
- Fuente de alimentación: 220/240 V 1~/2~ 50/60 Hz
- Con refrigerante natural
- RS232/serial con los comandos LAI G, v, L (compatible con SpyLight)
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo | Trampa de frío |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -50 °C a 50 °C |