Learn More
Labconco Liofilizador serie CT, colector de 8 puertos - refrigerante estándar
Tienda Labconco Corporation Productos
Descripción
- Exterior resistente y duradero, hecho con acero inoxidable cepillado y acero recubierto en polvo
- Gráfico de temperatura iluminado con indicación de punto final, con una temperatura de funcionamiento de hasta -40 °C
- Utiliza un sistema de refrigerante sin HCFC (más ecológico)
- Incluye un colector de acero inoxidable de 4 litros
- Viene con tapa de acrílico (solo para modelos de -50 °C) o tapa de acero inoxidable
- La tapa incluye dos conexiones de desconexión rápida para facilitar la conexión a un CentriVap concentrador
- Puerto de drenaje de acero inoxidable con válvula de nailon resistente a la corrosión para un drenaje fácil y larga vida
- El refrigerante natural ecológico está disponible en algunos modelos seleccionados
- Los modelos de -50 °C utilizan un compresor de 1/3 de hp y pueden alcanzar los -50 °C en menos de 30 minutos
- Los modelos de -84 °C utilizan dos compresores de 1/3 de CV y pueden alcanzar -84 °C en menos de 40 minutos
- Los modelos -105 °C usan dos compresores de 1/3 de hp y pueden alcanzar -105 °C en menos de 40 minutos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Liofilizadores |
| Capacidad (métrico) | 4 L |
| Sublimation Rate | Variable |
| N.º de estantes | 0 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -50 °C |
| Refrigerante | Refrigerante estándar |
| Material | Acero con pintura en polvo |
| tipo de tapón | Todos excepto Norteamérica |
| Tensión | 230 V |
Se requiere bomba de vacío con una cilindrada de al menos 98 litros/minuto, cristalería liofilizada y adaptadores (no incluidos).