Learn More
Labconco Liofilizador serie CT, colector de 4 puertos - refrigerante eco-frío
Código de producto. 31703095 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
-105 °C
-50 °C
84 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
31703095 -105 °C cada uno
31703088 -50 °C cada uno
31703091 84 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Cumplimiento de todas las normativas de la UE sobre refrigerantes HFC
Código de producto. 31703095 Proveedor Labconco N.º de proveedor 8702590
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10280.00€
    7824.74€ / paquete de 1
    Ahorro 2455.26€
    23% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-03-2027
Cumplimiento de todas las normativas de la UE sobre refrigerantes HFC
Los liofilizadores de la serie CT están diseñados para liofilizar cargas ligeras de muestras, con un diseño compacto y aerodinámico para laboratorios que requieren capacidades básicas de liofilización en espacio limitado.
  • Exterior resistente y duradero, hecho con acero inoxidable cepillado y acero recubierto en polvo
  • Gráfico de temperatura iluminado con indicación de punto final, con una temperatura de funcionamiento de hasta -40 °C
  • Utiliza un sistema de refrigerante sin HCFC (más ecológico)
  • Incluye un colector de acero inoxidable de 4 litros
  • Viene con tapa de acrílico (solo para modelos de -50 °C) o tapa de acero inoxidable
  • La tapa incluye dos conexiones de desconexión rápida para facilitar la conexión a un CentriVap concentrador
  • Puerto de drenaje de acero inoxidable con válvula de nailon resistente a la corrosión para un drenaje fácil y larga vida
  • El refrigerante natural ecológico está disponible en algunos modelos seleccionados
  • Los modelos de -50 °C utilizan un compresor de 1/3 de hp y pueden alcanzar los -50 °C en menos de 30 minutos
  • Los modelos de -84 °C utilizan dos compresores de 1/3 de CV y pueden alcanzar -84 °C en menos de 40 minutos
  • Los modelos -105 °C usan dos compresores de 1/3 de hp y pueden alcanzar -105 °C en menos de 40 minutos
Especificaciones
Tipo Liofilizadores
Capacidad (métrico) 4 L
Sublimation Rate Variable
N.º de estantes 0
Intervalo de temperatura (métrico) -105 °C
Refrigerante Eco-Cool
Material Acero con pintura en polvo
tipo de tapón Todos excepto Norteamérica
Tensión 230 V
Se requiere bomba de vacío con una cilindrada de al menos 98 litros/minuto, cristalería liofilizada y adaptadores (no incluidos).