Learn More
CleanSpace™ Technology Limpieza CST& Enchufe de almacenamiento
Código de producto. 17855085 Tienda CleanSpace Technology Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Enchufe de limpieza y almacenamiento
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
17855085 Enchufe de limpieza y almacenamiento cada uno
1 options
Código de producto. 17855085 Proveedor CleanSpace™ Technology N.º de proveedor CST1024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.76€
    58.00€ / paquete de 1
    Ahorro 16.76€
    22% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
El CleanSpace El tapón de limpieza y almacenamiento CST está diseñado para usarse únicamente con el CleanSpace Unidad de potencia CST ULTRA (CST1012).
  • Diseñado para ser utilizado únicamente con el CleanSpace Unidad de potencia CST ULTRA (CST1010)
  • Con el filtro quitado del CleanSpace Unidad de potencia CST ULTRA, este accesorio se utiliza para sellar todas las aberturas (tanto de fuelle como de entrada de aire del filtro).
  • Durante la limpieza, todas las aberturas deben estar selladas.
  • También se recomienda que todas las aberturas estén selladas después de la limpieza y descontaminación, y durante el almacenamiento.
Especificaciones
Tipo de producto Enchufe de limpieza y almacenamiento