Learn More
Tocris Bioscience™ CST 530
Código de producto. 30279905
Cambiar vista
Click to view available options
10 mg
Código de producto.
30279905 10 mg
1 options
Código de producto. 30279905 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 8065/10
Monovalent IAP antagonist
CST 530 is a monovalent IAP antagonist. Induces cIAP1 and cIAP2 autodegradation in MM.1S cells (degrades cIAP1 at 0.1μM and cIAP2 at 1μM, after 16h). CST 530 reduces cell viability in a variety of cancer cell lines including SUDHL6, MOLM13 and HEL (IC50 values are 170 nM, 420 nM and 450 nM respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S,4S)-1-((S)-2-Cyclohexyl-2-((S)-2-(methylamino)propanamido)acetyl)-4-phenoxy-N-((R)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)pyrrolidine-2-carboxamide
CAS 847137-53-5
Cantidad 10 mg
Objetivo IAP Inhibitors
Fórmula molecular C33H44N4O4
Pureza 97%