Descripción
- Formulación de pérdida única (sin uracilo) con adenina elevada.
- La selección de los plásmidos en la levadura se basa en el uso de cepas mutantes auxotróficas que no pueden crecer sin un componente mediático específico (un amino ácido, purina o pirimidina).
- La transformación con un plásmido que contiene el gen mutado permite que el transformante crezca en un medio que carece del componente requerido.
- Este medio CSM-pérdida crea un medio más rico para mejorar la producción y la tasa de crecimiento, y aumenta la probabilidad de transformaciones exitosas al detectar bibliotecas o realizar desactivaciones de genes.
- Solo uso de investigación (siglas RUO en inglés).
Especificaciones
Especificaciones
| Aspecto | Claro a ligeramente turbio |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de biología molecular™ |
| Color | Incoloro a amarillo pálido |
| Contenido y almacenamiento | Almacene polvo seco a temperatura ambiente (15-30 °C). El medio en polvo es higroscópico; tapar bien; minimizar la exposición al aire. Almacenar medios reconstituidos a 4 °C. |
| Formulario | Polvo |
| Grado | Molecular Biology Certified™ |
| Tipo de medios | Medios de levadura |
| Formulación | Sin uracilo |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo celular, proteómica, purificación y detección, análisis de proteínas, cultivo de levaduras, producción de plasmídicos, expresión de proteínas, expresión génica, clonación, función génica, regulación génica, medios de proliferación bacteriana autom |
| N.° por paquete | 100 g/pack |
| Mostrar más |