Learn More
MP Biomedicals™ CSM-Arg (polvo)
Código de producto. 11367889 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
11367889 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 11367889 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 114510122
Formule su propio medio sintético selectivo de levadura definida a medida. MP Biomedicals CSM-Arg (polvo) es una mezcla completa de una sola gota de suplemento de aminoácidos para los medios de crecimiento de S. cerevisiae. Para su uso con DOB o YNB con e
Mezcla completa de una sola gota de suplemento de aminoácidos utilizada para seleccionar levaduras que contengan plasmidos con marcadores nutricionales específicos y para seleccionar la función génica en experimentos de transformación. Añada 0,74 g de CSM-Arg a cada litro de agua purificada y DOB o DOBA. A continuación, esterilice en autoclave a 121 °C durante 25 minutos para obtener un medio sintético completo definido de una sola gota para S.cerevisiae.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Polvo
Para utilizar con (aplicación) Mezcla completa de una sola gota de suplemento de aminoácidos utilizada para seleccionar levaduras que contengan plasmidos con marcadores nutricionales específicos y para seleccionar la función génica en experimentos de transformación.
Cantidad 100 g