missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CSH1 Monoclonal Antibody (OTI2G4), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17536212
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17536212 30 μL 30 microlitros
17516212 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17536212 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA506708S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CSH1 Monoclonal antibody specifically detects CSH1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno CSH1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2G4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica FOXP1
N.º de referencia del gen Q9H334
Alias de gen Choriomammotropin; chorionic somatomammotropin A; chorionic somatomammotropin hormone 1; chorionic somatomammotropin hormone 1 (placental lactogen); Chorionic somatomammotropin hormone 2; chorionic somatomammotropin-1; CS-1; CSA; CSH1; CSH2; CSMT; GHB3; growth hormone B3; hCS-1; hCS-A; hPL; Lactogen; PL; placental lactogen
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human FOXP1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27086
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.