Learn More
behr Labor-Technik™ Termobloque de precisión CSB 12/E
Descripción
- Carcasa de acero con revestimiento en polvo y acero inoxidable no corrosivo.
- Aislamiento completo del termobloque para temperaturas inaceptables en la superficie de la carcasa.
- Ranuras de extremo a extremo en las placas de la parte inferior del orificio que facilitan la manipulación de las muestras y mejoran la seguridad del usuario.
- Durante la inserción de los recipientes de reacción, las ranuras equilibran la presión; de este modo, los recipientes pueden bajarse con precisión hacia los orificios y el usuario puede trabajar con los bastidores de inserción sin ningún problema.
- Los restos de líquido en las paredes exteriores de los recipientes de reacción se evaporan inmediatamente al insertar la muestra en el termobloque; las ranuras guían el vapor y evitan la rotura del vidrio como resultado de que salten debido a la presión.
- Si el recipiente se desborda, la muestra fluye hacia el exterior a través de la ranura, lo que reduce el riesgo de daños por ácidos en el termobloque.
- Su construcción garantiza una temperatura exacta y uniforme en todas las posiciones de muestra.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Termostato de termobloque de precisión para 12 recipientes de reacción RG, de 20 °C a 300 °C |
| N.º de lugares | 12 posiciones de muestra |
| Nº de pruebas | 12 posiciones de muestra |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Termobloque de precisión |