Learn More
BD Biosciences™ Cuentas &CS T RUO
Código de producto. 15879881
Cambiar vista
Click to view available options
Nº de pruebas:
150 pruebas
Tamaño de la unidad:
150 tests
Código de producto. Nº de pruebas Tamaño de la unidad
15879881 150 pruebas 150 tests
1 options
Código de producto. 15879881 Proveedor BD Biosciences™ N.º de proveedor 661415
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Caracterizar, rastrear e informar automáticamente las mediciones de rendimiento de los servicios admitidos BD citómetros de flujo.
  • Usar con BD Accuri C6 Más, BD FACSLírica RUO, y BD FACSMelodía.
  • Permita que el software caracterice, rastree e informe automáticamente las mediciones de rendimiento de los equipos compatibles. BD citómetros de flujo.
  • Se utiliza para el control de calidad del instrumento (QC) para caracterizar, rastrear e informar mediciones de rendimiento de citómetros de flujo compatibles y para la configuración del láser.
  • Teñidos con fluorocromos que se excitan mediante los láseres del citómetro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Tres viales de 3 ml con 50 pruebas por vial para 150 pruebas por kit
Nº de pruebas 150 pruebas
Estabilidad Los gránulos permanecen estables hasta la fecha impresa en la etiqueta del vial si se almacenan tal y como se indica. No lo utilice después de la fecha de caducidad. Después de la dilución, las perlas son estables durante 24 horas a 2 °C–8 °C o 8 horas a 15 °C–25 °C cuando °están protegidas de la luz.
Tipo de producto Perlas de poliestireno fluorescentes