Learn More
BD Biosciences™ Gránulos de investigación CS&T para su uso con BD FACSDiva™ versión 7 i posterior (RUO)
Código de producto. 15846329 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Nº de pruebas:
150 pruebas
50 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Nº de pruebas Tamaño de la unidad
15846329 150 pruebas cada uno
15836329 50 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15846329 Proveedor BD Biosciences™ N.º de proveedor 655051
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Para caracterizar, rastrear y comunicar automáticamente las mediciones de citómetros de flujo digitales BD compatibles.
  • Diseñada para su uso en citómetros de flujo BD™ con la versión de software 7.0 o posterior de BD FACSuite™
  • Los gránulos FC permiten que el software caracterice, rastree y comunique automáticamente las mediciones de citómetros de flujo digitales BD compatibles.
  • Los gránulos de investigación CS&T están teñidos con fluorocromos que se excitan mediante los láseres del citómetro.
  • Proporciona rentabilidad con un bajo coste por prueba y varias configuraciones de kit.
  • Producida conforme a GMP para mejorar la calidad y la reproducibilidad
  • Mejora el flujo de trabajo de configuración del citómetro, ya que admite más de 100 combinaciones de láser y filtro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Tres viales de 3 ml con 50 pruebas por vial para 150 pruebas por kit
Nº de pruebas 150 pruebas
Estabilidad Los gránulos permanecen estables hasta la fecha impresa en la etiqueta del vial si se almacenan tal y como se indica. No lo utilice después de la fecha de caducidad. Después de la dilución, los gránulos permanecen estables durante 24 horas a una temperatura de 2 °C a 8 °C u 8 horas a una temperatura de 15 °C a 25 °C si están protegidos de la luz.
Tipo de producto Perlas de poliestireno fluorescentes