Learn More
BD Biosciences™ Gránulos de investigación CS&T para su uso con BD FACSDiva™ versión 7 i posterior (RUO)
Tienda BD Biosciences ProductosDescripción
- Diseñada para su uso en citómetros de flujo BD™ con la versión de software 7.0 o posterior de BD FACSuite™
- Los gránulos FC permiten que el software caracterice, rastree y comunique automáticamente las mediciones de citómetros de flujo digitales BD compatibles.
- Los gránulos de investigación CS&T están teñidos con fluorocromos que se excitan mediante los láseres del citómetro.
- Proporciona rentabilidad con un bajo coste por prueba y varias configuraciones de kit.
- Producida conforme a GMP para mejorar la calidad y la reproducibilidad
- Mejora el flujo de trabajo de configuración del citómetro, ya que admite más de 100 combinaciones de láser y filtro.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacene los viales de 2 °C a 8 °C y protéjalos de la luz. No la congele. |
| Nº de pruebas | 50 pruebas |
| Estabilidad | Los gránulos permanecen estables hasta la fecha impresa en la etiqueta del vial si se almacenan tal y como se indica. No lo utilice después de la fecha de caducidad. Después de la dilución, los gránulos permanecen estables durante 24 horas a una temperatura de 2 °C a 8 °C u 8 horas a una temperatura de 15 °C a 25 °C si están protegidos de la luz. |
| Tipo de producto | Perlas de poliestireno fluorescentes |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?