Learn More
BD Biosciences™ GRÁNULOS CS& T IVD (CE/IVD)
Código de producto. 15856339 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Nº de pruebas:
150 pruebas
50 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Nº de pruebas Tamaño de la unidad
15856339 150 pruebas cada uno
15846339 50 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15856339 Proveedor BD Biosciences™ N.º de proveedor 656047
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Se utiliza para configurar el citómetro, realizar un control de calidad diario y determinar los ajustes de aplicación de lisis/lavado.
  • Diseñado para uso diagnóstico in vitro en citómetros de flujo BD FACSCanto™ II con software BD FACSDiva™.
  • Se utiliza para configurar el citómetro, para realizar un control de calidad del rendimiento diario (QC) y para determinar los ajustes de aplicación de lisis/lavado (LW).
  • Teñidos con fluorocromos que se excitan mediante los láseres del citómetro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Tres viales de 3 ml con 50 pruebas por vial para 150 pruebas por kit
Nº de pruebas 150 pruebas
Estabilidad Los gránulos permanecen estables hasta la fecha impresa en la etiqueta del vial si se almacenan tal y como se indica. No lo utilice después de la fecha de caducidad. Después de la dilución, los gránulos permanecen estables durante 8 horas a una temperatura de 2 °C a 25 °C.
Tipo de producto Perlas de poliestireno fluorescentes