Learn More
BD Biosciences™ Gránulos CS&T (CE/IVD)
Código de producto. 15816349
Cambiar vista
Click to view available options
Nº de pruebas:
150 pruebas
50 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Nº de pruebas unitSize
15816349 150 pruebas cada uno
15806349 50 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15816349 Proveedor BD Biosciences™ N.º de proveedor 656505
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan un método estandarizado para realizar el control de calidad de las características ópticas, electrónicas y de líquidos del instrumento y para ajustar la compensación de fluorescencia.
  • Se utiliza en un citómetro de flujo BD.
  • Proporcionan un método estandarizado para realizar el control de calidad de las características ópticas, electrónicas y de líquidos del instrumento y para ajustar la compensación de fluorescencia.
  • En algunos instrumentos BD, los gránulos CS&T BD también se utilizan para ajustar las tensiones del detector.
  • Suspensión de fluoroesferas con tamaño uniforme y estable e intensidad de fluorescencia
  • Se utiliza para el control de calidad (QC) del instrumento para caracterizar, rastrear y comunicar las mediciones de rendimiento de los citómetros de flujo compatibles.
  • Teñidos con fluorocromos que se excitan mediante los láseres del citómetro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Tres viales de 3 ml con 50 pruebas por vial para 150 pruebas por kit
Nº de pruebas 150 pruebas
Estabilidad Los gránulos permanecen estables hasta la fecha impresa en la etiqueta del vial si se almacenan tal y como se indica. No lo utilice después de la fecha de caducidad. Después de la dilución, los gránulos permanecen estables durante 8 horas a una temperatura de 2 °C a 25 °C.
Tipo de producto Perlas de poliestireno fluorescentes