Learn More
BD Biosciences™ Gránulos CS&T (CE/IVD)
Descrizione
- Se utiliza en un citómetro de flujo BD.
- Proporcionan un método estandarizado para realizar el control de calidad de las características ópticas, electrónicas y de líquidos del instrumento y para ajustar la compensación de fluorescencia.
- En algunos instrumentos BD, los gránulos CS&T BD también se utilizan para ajustar las tensiones del detector.
- Suspensión de fluoroesferas con tamaño uniforme y estable e intensidad de fluorescencia
- Se utiliza para el control de calidad (QC) del instrumento para caracterizar, rastrear y comunicar las mediciones de rendimiento de los citómetros de flujo compatibles.
- Teñidos con fluorocromos que se excitan mediante los láseres del citómetro
Specifica
Specifica
| Contenido y almacenamiento | Almacene los viales de 2 °C a 8 °C y protéjalos de la luz. |
| Nº de pruebas | 50 pruebas |
| Estabilidad | Los gránulos permanecen estables hasta la fecha impresa en la etiqueta del vial si se almacenan tal y como se indica. No lo utilice después de la fecha de caducidad. Después de la dilución, los gránulos permanecen estables durante 8 horas a una temperatura de 2 °C a 25 °C. |
| Tipo de producto | Perlas de poliestireno fluorescentes |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?