Learn More
Asecos™ Armario de almacenamiento de seguridad amarillo de dos puertas CS-CLASSIC
Código de producto. 15546875 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad portante:
Estantes de 100 kg, inserto de 60 kg, sumidero de 33 L, carga máxima de 600 kg
Estantes de 30 kg/33 L, carga máxima 600 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad portante Tamaño de la unidad
15546875 Estantes de 30 kg/33 L, carga máxima 600 kg cada uno
15896024 Estantes de 100 kg, inserto de 60 kg, sumidero de 33 L, carga máxima de 600 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15546875 Proveedor Asecos™ N.º de proveedor 3049504030516
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Para el almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo.
  • Construcción robusta y longevidad. – Construcción robusta totalmente soldada para altos requisitos industriales
  • Cuerpo exterior de alta calidad resistente a arañazos
  • Construcción con puertas de pared doble
  • De acuerdo con la norma TRGS 510
  • Disponible con puertas de una o dos hojas
  • Diseño bicolor moderno
  • Ventilación – Preparado para la conexión a un sistema de extracción técnica (DN 75), ventilación natural en la parte inferior del armario
  • Los pies ajustables están integrados en el zócalo del armario, lo que garantiza una compensación rápida y eficaz de suelos irregulares
  • El equipamiento interior disponible incluye estantes de altura ajustable, estantes extraíbles y sumideros inferiores
  • Superficie texturizada con revestimiento en polvo
  • No se permite el uso no autorizado – Puertas bloqueables con cerradura de cilindro, integradas en la manija giratoria
Especificaciones
Certificaciones/conformidad TRGS 510
Configuración 4 estantes extraíbles de acero laminado con revestimiento en polvo de 30 kg/33 litros con sumidero de PP
Dimensiones interiores (F x An x Al) 493 × 996 × 1835 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 520 × 1055 × 1950 mm
Modelo de puerta Abatible
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de sustancias tóxicas y no inflamables
Capacidad portante Estantes de 30 kg/33 L, carga máxima 600 kg
N.º de puertas 2
N.º de estantes 4
Tipo de estante Estante extraíble
Revestimiento de superficie Revestimiento de polvo
Peso (métrico) 140,5 kg
Color Gris antracita, Amarillo de advertencia
Fondo exterior (imperial) 20,47 in
Altura exterior (imperial) 76,77 in
Altura de la abertura (métrico) 1835 mm
Material Acero
Tipo de producto Armario de seguridad
Anchura (imperial) exterior 41,54 in