Learn More
Asecos™ Armarios de almacenamiento de seguridad para productos químicos con cuatro ventanas y dos puertas CS-CLASSIC-G, gris claro
Código de producto. 15661084 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad portante:
Estantes 30 kg, carga máxima 600 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad portante Tamaño de la unidad
15661084 Estantes 30 kg, carga máxima 600 kg cada uno
1 options
Código de producto. 15661084 Proveedor Asecos™ N.º de proveedor 3049604130518
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Para el almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo.
  • Construcción robusta y longevidad. – Construcción robusta totalmente soldada para altos requisitos industriales
  • Cuerpo exterior de alta calidad resistente a arañazos
  • Construcción con puertas de pared doble
  • De acuerdo con la norma TRGS 510
  • Disponible con puertas de una o dos hojas con ventanas fijas
  • Diseño bicolor moderno – Carrocería en gris claro, puertas batientes en variedad de colores.
  • Ventilación – Preparado para la conexión a un sistema de extracción técnica (DN 75), ventilación natural en la parte inferior del armario
  • Los pies ajustables están integrados en el zócalo del armario, lo que garantiza una compensación rápida y eficaz de suelos irregulares
  • El equipamiento interior disponible incluye estantes extraíbles y sumideros inferiores
  • Superficie texturizada con revestimiento en polvo
  • No se permite el uso no autorizado – Puertas bloqueables con cerradura de cilindro, integradas en la manija giratoria
Especificaciones
Configuración 6 estantes extraíbles de acero laminado con revestimiento en polvo de 30 kg/33 litros con sumidero de PP
Dimensiones interiores (F x An x Al) 493 × 996 × 1835 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 520 × 1055 × 1950 mm
Modelo de puerta Abatible, 4 ventanas
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de sustancias tóxicas y productos químicos no inflamables
Capacidad portante Estantes 30 kg, carga máxima 600 kg
N.º de puertas 2
N.º de estantes 6
Tipo de estante Estante extraíble
Revestimiento de superficie Revestimiento de polvo
Peso (métrico) 175 kg
Color Gris antracita, Gris claro
Fondo exterior (imperial) 20,47 in
Altura exterior (imperial) 76,77 in
Altura de la abertura (métrico) 1835 mm
Material Acero
Tipo de producto Armario de seguridad
Anchura (imperial) exterior 41,54 in