Learn More
Tocris Bioscience™ CS 2100
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001530
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001530 10 mg 10 miligramos
30001549 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001530 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4543/10
Selective S1P1 agonist
Sphingosine-1-phosphate receptor 1 (S1P1) agonist (EC50 = 4.0 nM). Exhibits 5000-fold selectivity for human S1P1 over S1P3. Displays efficacy in a rat adjuvant-induced arthritis model.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 913827-99-3
Fórmula molecular C25H23N3O4S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CS 2100
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.53
Pureza >97%
Peso molecular 461.536