Learn More
Cristal violeta, Acros Organics™
Código de producto. 15307390 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 kg
Tamaño de la unidad:
5 Kg
15307390 5 kg 5 Kg
1 options
Código de producto. 15307390 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 229640050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Crystal Violet
Punto de fusión 215.0°C
CAS 548-62-9, 90-94-8
Fórmula molecular C25H30ClN3
Sinónimo Basic Violet 3, C.I. 42555, Gentian Violet
Información de solubilidad Solubility in water: 16g/L (25°C). Other solubilities: soluble in chloroform, 1 g/10 mL alcohol, 1 g/15 mL glycerin, practically insoluble in ether
Clave InChI ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Espectro infrarrojo Authentic
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-]
Nombre IUPAC [4-[bis[4-(dimetilamino)fenil]metilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]-dimetilazanio; cloruro
Peso molecular (g/mol) 407.986
PubChem CID 11057
ChEBI CHEBI:41688
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.99
Pérdida por secado 9% max. (110°C)
Grado Pure
Cantidad 5 kg