Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Solución de violeta cristal
Código de producto. 12926287
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500mL
2L
Unit Size:
2 litros
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
12926287 2L 2 litros
12906287 500mL 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12926287 Supplier Pro-Lab Diagnostics™ Supplier No. PL.7002
This item is not returnable. View return policy
Se utiliza para la tinción de Gram cómoda de células bacterianas. Los concentrados de la solución de violeta cristal Pro-Lab Diagnostics™ se han concentrado 10 veces para proporcionar una tinción lista para su uso en la dilución.
  • Pro-Lab Diagnostics ofrece una amplia gama de soluciones de tinción microbiológica concentradas y listas para usar
  • Las soluciones vienen en una selección de tamaños convenientes y económicos. 
  • Todas las tinciones están fabricadas de acuerdo con los requisitos normativos en vigor.
  • Etiquetado CE
Specifications
Tipo de solución Reactivo
Tipo Cristal violeta
Cantidad 2L
Certificaciones/conformidad Reglamento (CE) n.º 1907/2006, anexo II, Reglamento (UE) nº 453/2010, marcado CE
Formato Líquido
Para utilizar con (aplicación) Para tinción de Gram
Color Violeta oscuro
Composición Etanol, C.I. básico violeta 3, metanol
Requisitos de almacenamiento <20 °C
Tipo de tinción Tinción de Gram
compliance-icons
Product Identifier
  • crystal violet
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Hazard Statement
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, C.I. basicviolet 3 withof Michler's ketone,methanol