Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Solución de violeta cristal
Código de producto. 12906287
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500mL
2L
Tamaño de la unidad:
2 litros
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12906287 500mL 500 ML
12926287 2L 2 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12906287 Proveedor Pro-Lab Diagnostics™ N.º de proveedor PL.7000
Se utiliza para la tinción de Gram cómoda de células bacterianas. Los concentrados de la solución de violeta cristal Pro-Lab Diagnostics™ se han concentrado 10 veces para proporcionar una tinción lista para su uso en la dilución.
  • Pro-Lab Diagnostics ofrece una amplia gama de soluciones de tinción microbiológica concentradas y listas para usar
  • Las soluciones vienen en una selección de tamaños convenientes y económicos. 
  • Todas las tinciones están fabricadas de acuerdo con los requisitos normativos en vigor.
  • Etiquetado CE
Especificaciones
Tipo de solución Reactivo
Tipo Cristal violeta
Cantidad 500mL
Certificaciones/conformidad Reglamento (CE) n.º 1907/2006, anexo II, Reglamento (UE) nº 453/2010, marcado CE
Formato Líquido
Para utilizar con (aplicación) Para tinción de Gram
Color Violeta oscuro
Composición Etanol, C.I. básico violeta 3, metanol
Requisitos de almacenamiento <20 °C
Tipo de tinción Tinción de Gram
compliance-icons
Nombre del producto
  • Crystal Violet
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, methanol, C.I. Basic Violet 3