Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cristal violeta, puro, tinción biológica de gran pureza
Código de producto. 10772461 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10772461 500 g 500 g
10402041 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10772461 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 229645000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    300.00€
    253.65€ / 500 g
    Ahorro 46.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 548-62-9 | C25H30ClN3 | 407.986 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Crystal Violet
Punto de fusión 215.0°C
CAS 548-62-9, 90-94-8
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 9% max. (110°C)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C25H30ClN3
Número MDL MFCD00011750
Beilstein 13, 756
Índice Merck 15, 4430
Sinónimo Basic Violet 3, C.I. 42555, Gentian Violet
Color Verde
Información de solubilidad Solubility in water: 16g/L (25°C). Other solubilities: soluble in chloroform, 1 g/10 mL alcohol, 1 g/15 mL glycerin, practically insoluble in ether
Cantidad 500 g
Clave InChI ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Forma física Polvo o cristales
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-]
Nombre IUPAC [4-[bis[4-(dimetilamino)fenil]metilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]-dimetilazanio; cloruro
Peso molecular (g/mol) 407.986
PubChem CID 11057
ChEBI CHEBI:41688
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.99
Porcentaje de pureza ≥96.0% (TiCl3-titration) (on dried substance)
Grado Pure