Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cristal violeta, puro, tinción biológica de gran pureza
Código de producto. 10402041 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10402041 100 g 100 g
10772461 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10402041 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 229641000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 548-62-9 | C25H30ClN3 | 407.986 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Crystal Violet
Punto de fusión 215.0°C
CAS 548-62-9, 90-94-8
Fórmula molecular C25H30ClN3
Número MDL MFCD00011750
Beilstein 13, 756
Índice Merck 15, 4430
Sinónimo Basic Violet 3, C.I. 42555, Gentian Violet
Información de solubilidad Solubility in water: 16g/L (25°C). Other solubilities: soluble in chloroform, 1 g/10 mL alcohol, 1 g/15 mL glycerin, practically insoluble in ether
Clave InChI ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Espectro infrarrojo Auténtico
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-]
Nombre IUPAC [4-[bis[4-(dimetilamino)fenil]metilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]-dimetilazanio; cloruro
Peso molecular (g/mol) 407.986
PubChem CID 11057
ChEBI CHEBI:41688
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.99
Pérdida por secado 9% max. (110°C)
Porcentaje de pureza ≥96.0% (TiCl3-titration) (on dried substance)
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Color Verde
Cantidad 100 g
Forma física Polvo o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Crystal Violet
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: C.I. Basic Violet 3