Learn More
Thermo Scientific Chemicals Violeta cristal, certificado
Código de producto. 10626621 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10626621 25 g 25 g
10390184 100 g 100 g
13488548 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10626621 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 405830250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.55€
    29.65€ / 25 g
    Ahorro 4.90€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 548-62-9 | C25H30ClN3 | 407.986 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Crystal Violet
CAS 548-62-9, 90-94-8
Índice de absorción 0.98 to 1.2 (P-15/P+15)
Contenido de tinte 88% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula molecular C25H30ClN3
Número MDL MFCD00011750
Beilstein 13, 756
Índice Merck 15, 4430
Sinónimo Basic Violet 3, C.I. 42555, Gentian Violet
Color Verde
Cantidad 25 g
Clave InChI ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Forma física Polvo cristalino
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-]
Nombre IUPAC [4-[bis[4-(dimetilamino)fenil]metilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]-dimetilazanio; cloruro
Peso molecular (g/mol) 407.986
PubChem CID 11057
ChEBI CHEBI:41688
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.99
Grado contenedores
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Crystal Violet
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: C.I. Basic violet 1,Michler's ketone