Learn More
Cristal violeta, ACS, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Crystal Violet is used as an acid-base indicator, an alcohol denaturant, a biological stain, a textile dye and an indicator for copper salts. It is a component of gram staining in microorganisms and cell lines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Crystal Violet |
| Punto de fusión | ∼215°C (decomposition) |
| Número UN | UN3077 |
| Beilstein | 4077708 |
| Índice Merck | 14,4395 |
| Información de solubilidad | Soluble in water and chloroform. Slightly soluble in alcohol and glycerol. |
| Cantidad | 25 g |
| Forma física | Polvo |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 407.99 |
| Porcentaje de pureza | ≥90% |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Crystal Violet, ACS
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.