Learn More
MedChemExpress Cristal violeta
Código de producto. 16468448
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16468448 10 g 10 g
16460878 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16468448 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYB0324A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
MedChemExpress Crystal violet (Basic Violet 3) is a triarylmethane dye. Crystal Violet (Gentian Violet) has antiviral effects against H1N1 and also has prominent bactericidal activities.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Cantidad 10 g
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (245.11 mM) ∣ H2O : 5 mg/mL (12.26 mM; Need ultrasonic)
Objetivo HBV
Tipo de producto Dye Reagents
Peso molecular 407.98 g/mol
CAS 548-62-9
Sinónimo Basic Violet 3 ∣ Gentian Violet ∣ Methyl Violet 10B