Learn More
Cristal poncaeu 6R, 90%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11492112 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11492112 1 g
11402122 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11492112 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215073201
CAS 2766-77-0
Fórmula molecular C20H14N2Na2O7S2
Peso molecular (g/mol) 504.44
Número MDL MFCD00013279
Clave InChI AJCQNUXLYVWDGD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Acid Red 44, Brilliant Crystal Scarlet
PubChem CID 88640932
Nombre IUPAC Ácido 8-[2-(naftalen-1-il)hidrazin-1-ilideno]-7-oxo-7,8-dihidronaftaleno-1,3-disulfónico disódico
SMILES [Na].[Na].OS(=O)(=O)C1=CC(=C2C(C=CC(=O)C2=NNC2=CC=CC3=CC=CC=C23)=C1)S(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Crystal poncaeu 6R
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 502.4
Color Rojo
Cantidad 1 g
Forma física Polvo