Learn More
Multiroir Controlec™ Cajones de almacenamiento de poliestireno de cristal
Código de producto. 11768303
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,9 kg
7 kg
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11768303 7 kg 1 PCS
11798283 1,9 kg 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 11768303 Proveedor Multiroir Controlec™ N.º de proveedor 11103MU07000C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.85€
    24.78€ / paquete de 1
    Ahorro 28.07€
    53% Descuento
En stock
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Vea el contenido de los cajones de almacenamiento de poliestireno de cristal Multiroir Controlec™ gracias a su fabricación con poliestireno transparente. Los cajones también disponen de un conjunto deslizante, con divisores disponibles por separado.
  • Visibilidad total
  • Cristal de polipropileno transparente, como el vidrio
  • Conjunto deslizante
  • Separadores de cajones disponibles por separado
Especificaciones
Capacidad (métrico) 7 kg
Descripción Tipo de mango: Conjunto deslizante
Color Transparente
Material Poliestireno
Forma Rectangulares
Tipo de producto Cajón
Cantidad 1 unidad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 210 x 365 x 125 mm
Longitud (métrico) 365 mm
Anchura (métrico) 210 mm
Altura (métrico) 125 mm