Learn More
Multiroir Controlec™ Cajón modular de cristal Multiroir
Description
- Perfectamente modular y apilable, —combinable en los cuatro lados.
- Cajones y fundas intercambiables
- Fabricados con policarbonato de alta transparencia para facilitar la visualización
- Fuerte y resistente con alta resistencia a golpes y a la luz ultravioleta
- Se puede esterilizar en autoclave para su uso en ambientes estériles / de sala limpia
- Mango bajo agarre integrado de material plástico
- Gran cajón individual y manguito con capacidad de 5 litros
- También disponible el manguito de tamaño idéntico con 2 cajones pequeños
Spécification
Spécification
| Capacidad (métrico) | 5 L |
| Certificaciones/conformidad | Cumplimiento de las normas europeas |
| Color del tapón | Transparente |
| Tipo de tapón | Mango bajo agarre |
| Color | Transparente |
| Material | Policarbonato |
| Forma | Rectangulares |
| Incluye | Cajón y funda |
| N.º de compartimentos | 1 |
| Apilables | Sí |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?