Learn More
Cryptotanshinone, MedChemExpress
Código de producto. 16438888
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16438888 10 mg 10 miligramos
16464777 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16438888 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0174
MedChemExpress Cryptotanshinone is a natural compound extracted from the root of Salvia miltiorrhiza Bunge that shows antitumor activities. Cryptotanshinone inhibits STAT3 with an IC50 of 4.6 μM.
Cryptotanshinone is a natural compound extracted from the root of Salvia miltiorrhiza Bunge that shows antitumor activities. Cryptotanshinone inhibits STAT3 with an IC50 of 4.6 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cryptotanshinone
CAS 35825-57-1
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H20O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo Cryptotanshinon Tanshinone c
Información de solubilidad DMSO : 2 mg/mL (6.75 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=C2C=CC3=C1CCCC3(C)C)C(C4=C2OC[C@@H]4C)=O
Peso molecular (g/mol) 296.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.36
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease