Learn More
(±)-Cryptone, TRC
Código de producto. 30133856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133856 500 mg 500 miligramos
30133134 250 mg 250 miligramos
30008130 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133856 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC827465500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 500-02-7
Fórmula molecular C9H14O
Peso molecular (g/mol) 138.21
Sinónimo 4-(1-Methylethyl)-2-cyclohexen-1-one, 4-Isopropyl-2-cyclohexen-1-one, 4-Isopropyl-2-cyclohexenone, Crypton, DL-Kryptone, NSC 22060
Nombre IUPAC 4-propano-2-ilciclohex-2-en-1-uno
SMILES CC(C(C=C1)CCC1=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-Cryptone
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14O/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3,5,7-8H,4,6H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.1045
Porcentaje de pureza >95%