Learn More
Cryptochlorogenic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16489098
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489098 10 mg 10 miligramos
16461508 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16489098 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0787
MedChemExpress Cryptochlorogenic acid is a natural product.
Cryptochlorogenic acid is a natural product.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cryptochlorogenic acid
CAS 905-99-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H18O9
Cantidad 10 mg
Sinónimo 4-Caffeoylquinic acid 4-O-Caffeoylquinic acid
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (141.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(/C=C/C1=CC(O)=C(O)C=C1)O[C@@H]([C@@H]2O)[C@@H](C[C@](C(O)=O)(O)C2)O
Peso molecular (g/mol) 354.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.31
Porcentaje de pureza 99.07%
Grado Research
Forma física Solid