Learn More
Thermo Scientific™ Marcadores y bolígrafos permanentes Cryoware
Código de producto. 11361775
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro
Variados (rojo, azul, verde, negro)
Tamaño de la unidad:
4 PCS
paquete de 10
paquete de 4
N.º por caja:
4
10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize N.º por caja
11361775 Variados (rojo, azul, verde, negro) paquete de 4 -
10584561 Negro paquete de 10 10
10314551 Variados (rojo, azul, verde, negro) paquete de 4 -
10772711 Negro 4 PCS 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11361775 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 339993
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.59€
    43.28€ / paquete de 4
    Ahorro 30.31€
    41% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Identifique las muestras y las cajas de almacenamiento de forma permanente con estos rotuladores y bolígrafos permanentes para crioinstrumental.
Anote de forma permanente las muestras y cajas de almacenamiento mediante rotuladores y bolígrafos permanentes Thermo Scientific™ Cryoware que pueden soportar fácilmente temperaturas de almacenamiento en frío.
  • Los marcadores Nunc™ y Nalgene™ Cryoware se suministran en una gran variedad de colores para la identificación permanente a mano de las muestras
  • Utilice estos marcadores a mano o con el ID Scribe para un mayor rendimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Permanent Marking Pen
Color Variados (rojo, azul, verde, negro)
Descripción Juego de marcadores permanentes para tubos criogénicos Nunc
N.° por paquete 4
Cantidad 4 Pk.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.