Learn More
Thermo Scientific™ Marcadores y bolígrafos permanentes Cryoware
BIOPHARMA
Código de producto. 10584561
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro
Variados (rojo, azul, verde, negro)
N.º por caja:
4
10
Tamaño de la unidad:
4 PCS
paquete de 10
paquete de 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color N.º por caja Tamaño de la unidad
10584561 Negro 10 paquete de 10
11361775 Variados (rojo, azul, verde, negro) - paquete de 4
10314551 Variados (rojo, azul, verde, negro) - paquete de 4
10772711 Negro 4 4 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10584561 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 343850
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Identifique las muestras y las cajas de almacenamiento de forma permanente con estos rotuladores y bolígrafos permanentes para crioinstrumental.
Anote de forma permanente las muestras y cajas de almacenamiento mediante rotuladores y bolígrafos permanentes Thermo Scientific™ Cryoware que pueden soportar fácilmente temperaturas de almacenamiento en frío.
Características:
  • Los marcadores Nunc™ y Nalgene™ Cryoware se suministran en una gran variedad de colores para la identificación permanente a mano de las muestras
  • Utilice estos marcadores a mano o con el ID Scribe para un mayor rendimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Permanent Marking Pen
Color Negro
Descripción Marcador permanente para tubos criogénicos Nunc
N.º por caja 10
N.° por paquete 1
Cantidad 1 Pk.