Learn More
Thermo Scientific™ Marcadores y bolígrafos permanentes Cryoware
Código de producto. 10314551
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro
Variados (rojo, azul, verde, negro)
Tamaño de la unidad:
4 PCS
paquete de 10
paquete de 4
N.º por caja:
4
10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad N.º por caja
10314551 Variados (rojo, azul, verde, negro) paquete de 4 -
11361775 Variados (rojo, azul, verde, negro) paquete de 4 -
10584561 Negro paquete de 10 10
10772711 Negro 4 PCS 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10314551 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 63130010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.25€
    27.33€ / paquete de 4
    Ahorro 11.92€
    30% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Identifique las muestras y las cajas de almacenamiento de forma permanente con estos rotuladores y bolígrafos permanentes para crioinstrumental.
Anote de forma permanente las muestras y cajas de almacenamiento mediante rotuladores y bolígrafos permanentes Thermo Scientific™ Cryoware que pueden soportar fácilmente temperaturas de almacenamiento en frío.
Características:
  • Los marcadores Nunc™ y Nalgene™ Cryoware se suministran en una gran variedad de colores para la identificación permanente a mano de las muestras
  • Utilice estos marcadores a mano o con el ID Scribe para un mayor rendimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Estilo de punta Extrafina (fina en color verde)
Tipo de producto Permanent Marking Pen
Color Variados (rojo, azul, verde, negro)
Descripción Conjunto de marcadores Nalgene Cryoware
N.° por paquete 4
Cantidad 4 Pk.