Learn More
STEMCELL Technologies CryoStor™ CS5
Descrizione
- CryoStor™ CS5 is a uniquely formulated serum-free, animal component-free and defined cryopreservation medium containing 5% dimethyl sulfoxide (DMSO)
- Designed to preserve cells in low temperature environments (-80°C to -196°C), CryoStor™ CS5 provides a safe, protective environment for cells and tissues during the freezing and thawing processes and during storage
- CryoStor™ CS5 is cGMP-manufactured with USP grade components
Specifica
Specifica
| Tipo de célula | CHO Cells, Mesenchymal Stem and Progenitor Cells, Other, Pluripotent Stem Cells |
| Para utilizar con (aplicación) | Crioconservación |
| Cantidad | 100 mL |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?