Learn More
CELLPATH SPRAY CONGELADOR CRYOSPRAY
Código de producto. 30226282
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
175 g
Tamaño de la unidad:
175 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30226282 175 g 175 g
1 options
Código de producto. 30226282 Proveedor CELLPATH N.º de proveedor KNA017300A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.51€
    14.77€ / 175 g
    Ahorro 19.74€
    57% Descuento
 Artículo restringido
En stock
El aerosol congelador CryoSpray está especialmente formulado para congelar rápidamente material de biopsia fresco eliminando el riesgo de daño morfológico debido a la formulación de cristales de hielo. Se suministra en una lata de aluminio compacta y de fácil manejo, con una boquilla que asegura la dirección precisa del chorro de congelación.
  • Ventajas clave:
  • Sin CFC
  • Tamaño reducido
  • Excelentes propiedades de enfriamiento
  • El chorro orientable permite un control preciso
  • Ideal para bloques de parafina y muestras de tejido frescas
Especificaciones
Tipo de producto Spray congelador
Cantidad 175 g
Nombre del producto
  • CRYOSPRAY FREEZER SPRAY - 175g
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Aerosoles inflamables y no inflamables Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H229-Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P251-No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
  • P410+P412-Proteger de la luz del sol No exponer a temperaturas superiores a 50°C / 122°F.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cryospray