Descripción
Estas células de Kupffer purificadas criopreservadas están aisladas de ratas Sprague-Dawley machos adultas. Cada vial contiene un mínimo de un millón de células.
Las células de Kupffer criopreservadas fáciles de usar proporcionan una forma cómoda de producir relaciones celulares personalizadas para el cocultivo hepático.
Cada lote de células Kupffer de ratas criopreservadas se analiza para:
Pureza
Respuesta a la activación con LPS
Adherencia
Mínimo 1 millón de células por vial
Células de Kupffer para mejorar el modelado fisiológico
La evidencia creciente demuestra que bajo condiciones tanto normales como patológicas, muchas funciones de los hepatocitos están reguladas por sustancias liberadas de células no parenquimatosas vecinas (NPC). Estas células, en particular las células de Kupffer, desempeñan un papel importante en la modulación del metabolismo de xenobióticos en el hígado. Las células de Kupffer secretan potentes mediadores de la respuesta inflamatoria que controla la inflamación del hígado. Estos mediadores de citocinas controlan las tasas metabólicas de los hepatocitos mediante interacciones directas con enzimas de fase I y fase II. Los cocultivos de células de Kupffer y de hepatocitos pueden autoensamblarse en las 72 horas siguientes al tratamiento con citoquinas proinflamatorias o LPS, y pueden funcionar modulando eficazmente la expresión P450, dando así un resultado fisiológicamente más relevante. Los estudios indican que el cocultivo de hepatocitos con NPC representaría mejor tanto la fisiología normal del hígado como los estados de enfermedad.
Para uso exclusivo en investigación. No resulta indicado para uso terapéutico ni diagnóstico animal o humano.
Nota:
Estos productos requieren el envío en vasos Dewar de vapor LN2, por lo que pueden aplicarse cargos adicionales.
Las células de Kupffer criopreservadas fáciles de usar proporcionan una forma cómoda de producir relaciones celulares personalizadas para el cocultivo hepático.
Cada lote de células Kupffer de ratas criopreservadas se analiza para:
Células de Kupffer para mejorar el modelado fisiológico
La evidencia creciente demuestra que bajo condiciones tanto normales como patológicas, muchas funciones de los hepatocitos están reguladas por sustancias liberadas de células no parenquimatosas vecinas (NPC). Estas células, en particular las células de Kupffer, desempeñan un papel importante en la modulación del metabolismo de xenobióticos en el hígado. Las células de Kupffer secretan potentes mediadores de la respuesta inflamatoria que controla la inflamación del hígado. Estos mediadores de citocinas controlan las tasas metabólicas de los hepatocitos mediante interacciones directas con enzimas de fase I y fase II. Los cocultivos de células de Kupffer y de hepatocitos pueden autoensamblarse en las 72 horas siguientes al tratamiento con citoquinas proinflamatorias o LPS, y pueden funcionar modulando eficazmente la expresión P450, dando así un resultado fisiológicamente más relevante. Los estudios indican que el cocultivo de hepatocitos con NPC representaría mejor tanto la fisiología normal del hígado como los estados de enfermedad.
Para uso exclusivo en investigación. No resulta indicado para uso terapéutico ni diagnóstico animal o humano.
Nota:
Estos productos requieren el envío en vasos Dewar de vapor LN2, por lo que pueden aplicarse cargos adicionales.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de paso de celda | Paso 0 |
| Contenido y almacenamiento | 1 vial de 1 millón de células de Kupffer viables de ratas (Sprague-Dawley). Almacenar en un vaso Dewar de crioalmacenamiento o en un congelador a −135 °C |
| Tipo de célula | Macrófagos |
| Culture Type | Cultivo celular adherente |
| Formulario | Crioconservado |
| Sexo | Hombre |
| Especie | Rata |
| Tissue | Hígado |
| Atributos del donor | Normal |
| Fuente de dadores | Agrupadas |
| Mostrar más |