Descripción
Cryopreserved Hepatocyte Recovery Medium (CHRM™) is a specialized medium designed to support the efficient recovery of Gibco cryopreserved human hepatocytes following thawing. Formulated to promote high cell viability and function, CHRM™ helps minimize cellular stress and maintain hepatocyte performance.
El CHRM se vende en tubos cónicos de 50 ml para facilitar su uso.
Para garantizar los mejores resultados al utilizar hepatocitos humanos crioconservados Gibco™, utilice un proceso de centrifugación de un solo paso.
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
Enlace relacionado:
Más información sobre nuestros reactivos para cultivo celular de hepatocitos
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz. |
| Tipo de célula | Células de hepatocitos |
| Clasificación | Suplementados con SFB |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Suplemento de hepatocitos |
| Esterilidad | Estéril |
| Sterilization Method | Sterile-filtered |
| Con aditivos | Rojo de fenol |
| Línea de productos | Gibco |
| Cantidad | 50 mL |
| Mostrar más |