Learn More
Thermo Scientific™ Viales, cañas y contenedores de crioconservación
Código de producto. 15422424 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Varilla criogénica
Para utilizar con (equipo):
2 ampollas
6 ampollas
Copas de 9,2 y 10 mL
Tubos criogénicos de 12,5 mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
6 ampollas
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Para utilizar con (equipo) unitSize
15422424 Varilla criogénica Copas de 9,2 y 10 mL cada uno
11874760 Varilla criogénica 6 ampollas 6 ampollas
11884760 Varilla criogénica 2 ampollas cada uno
12750348 Varilla criogénica Tubos criogénicos de 12,5 mm de diámetro cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15422424 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 4000216
Maximice las capacidades de almacenamiento utilizando viales de crioconservación, cañas y contenedores Thermo Scientific™.
Maximice las capacidades de almacenamiento con viales, cánulas y cartuchos de crioconservación Thermo Scientific™.
Maximice su capacidad de almacenamiento de crioconservación con una amplia gama de viales, recipientes y cartuchos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Varilla criogénica; de aluminio para copas de  9,2 ml y 10 ml
Tipo Varilla criogénica
Capacidad (métrico) 10 mL
Color Plata
Para utilizar con (equipo) Copas de 9,2 y 10 mL
Admite Copas (10 ml)