Learn More
Thermo Scientific™ Viales, cañas y contenedores de crioconservación
Código de producto. 12750348 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Varilla criogénica
Para utilizar con (equipo):
2 ampollas
6 ampollas
Copas de 9,2 y 10 mL
Tubos criogénicos de 12,5 mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
6 ampollas
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Para utilizar con (equipo) unitSize
12750348 Varilla criogénica Tubos criogénicos de 12,5 mm de diámetro cada uno
11874760 Varilla criogénica 6 ampollas 6 ampollas
11884760 Varilla criogénica 2 ampollas cada uno
15422424 Varilla criogénica Copas de 9,2 y 10 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12750348 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 4000217
Maximice las capacidades de almacenamiento utilizando viales de crioconservación, cañas y contenedores Thermo Scientific™.
Maximice las capacidades de almacenamiento con viales, cánulas y cartuchos de crioconservación Thermo Scientific™.
Maximice su capacidad de almacenamiento de crioconservación con una amplia gama de viales, recipientes y cartuchos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Caña criogénica; de aluminio para tubos criogénicos con un diámetro de 12,5 mm
Tipo Varilla criogénica
Capacidad (métrico) 10 mL
Color Plata
Para utilizar con (equipo) Tubos criogénicos de 12,5 mm de diámetro
Admite Tubos criogénicos