Learn More
MP Biomedicals™ Dimetilsulfóxido Cryopres™ (>99,9 % de DMSO USP para crioconservación)
Código de producto. 16369855 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16369855 10 mL 10 ml
16379855 50 mL 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16369855 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 092780145
 Artículo restringido
Comúnmente utilizado en la crioconservación celular para evitar daños a la membrana celular durante la congelación.
  • Dimetilsulfóxido (DMSO) Cryopres USP, Ph. farmacopea Estéril con filtro
  • Dimetilsulfóxido de Cryopres utiliza comúnmente en la crioconservación celular, junto con el glicerol, para evitar daños a la membrana celular durante la congelación
  • Certificado completo de análisis disponible en cada lote de producción, junto con información completa sobre la formulación
  • Producido conforme a los estándares más estrictos del sector para asegurar resultados superiores
Especificaciones
Formulario Líquido
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Crioconservación
Cantidad 10 mL
Grado de pureza o calidad 0.999
Contenido y almacenamiento De 15 a 30 °C, desecar, almacenar bajo nitrógeno
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.